Ammoniumhydrogencarbonat ≥99,0%, ReagentPlus®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ammoniumbicarbonat
A6141-25G
SIALA6141-25GEA 38 EUR
SIALA6141-25G
Ammoniumhydrogencarbonat ≥99,0%, ReagentPlus®
Ammoniumhydrogencarbonat
Formel: NH₄HCO₃
Molecular Weight: 79,06 g/mol
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00012138
CAS-Nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497