3-Amino-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Amino-4-methylbenzoesäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A62809-50G
SIALA62809-50GEA 140 EUR
SIALA62809-50G
3-Amino-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
3-Amino-p-toluylsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 363
Schmelzpunkt: 166
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007742
CAS-Nummer: 2458-12-0
EINECS: 219-543-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR