Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Alumen, Kalialaun, Aluminiumkaliumbis(sulfat) Dodecahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A6435-100G
SIALA6435-100GEA
102
EUR
SIALA6435-100G
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel:
AlK(SO₄)₂·12H₂O Molecular Weight: 474,39 g/mol Schmelzpunkt: 92,5 °C Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00149143 CAS-Nummer: 7784-24-9 EINECS: 233-141-3 Merck Index: 12,00373 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...