4-(Aminomethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Picolamin, 4-Picolylamin, 4-Pyridylmethylamin, (4-Pyridyl)methylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A65603-25G A65603-5G
SIALA65603-25GEA 59.6 EUR
SIALA65603-25G SIALA65603-5G
4-(Aminomethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1,0688 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006449
CAS-Nummer: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR