4-(Aminomethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Picolamin, 4-Picolylamin, 4-Pyridylmethylamin, (4-Pyridyl)methylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A65603-25G
A65603-5G
SIALA65603-25GEA
59.6
EUR
SIALA65603-25G
SIALA65603-5G
4-(Aminomethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(Aminomethyl)pyridine
Formel:
C₆H₈N₂ Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –8 °C Dichte: 1,0688 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006449 CAS-Nummer: 3731-53-1 EINECS: 223-092-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...