3-Amino-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Amino-2-naphthalincarbonsäure, 3-Aminonaphthalin-2-carbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A66804-5G
SIALA66804-5GEA 113 EUR
SIALA66804-5G
3-Amino-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187,2 g/mol
Siedepunkt: 383 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 216…217 °C
MDL: MFCD00004115
CAS-Nummer: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 13,00451

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR