4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A68807-5G
SIALA68807-5GEA 136 EUR
SIALA68807-5G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 129 °C
Dichte: 1,752 g/cm³ (–123.15 °C)
MDL: MFCD00014717
CAS-Nummer: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR