4-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Pyridylamin, Pyridin-4-amin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A78403-25G A78403-100G
SIALA78403-25GEA 50 EUR
SIALA78403-25G SIALA78403-100G
4-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®
4-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006439
CAS-Nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR