2-Aminopyrimidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pyrimidin-2-ylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A78608-100G A78608-500G
SIALA78608-100GEA 67.1 EUR
SIALA78608-100G SIALA78608-500G
2-Aminopyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyrimidin
Formel: C₄H₅N₃
Molecular Weight: 95.1 g/mol
Siedepunkt: 275
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006089
CAS-Nummer: 109-12-6
EINECS: 203-648-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR