N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A7949-100G A7949-250G A7949-25G
SIALA7949-100GEA 605 EUR
SIALA7949-100G SIALA7949-250G SIALA7949-25G
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES), Sigma-Aldrich®
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Formel: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Schmelzpunkt: 270…295 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008030
CAS-Nummer: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=a5fb2045198b642d124372f31d901db2e2d25597&prid=web&clid=SAPDAM