N-Aminorhodanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Amino-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 3-Aminorhodanine
A79507-10G
SIALA79507-10GEA
72.1
EUR
SIALA79507-10G
N-Aminorhodanin, Sigma-Aldrich®
N-Aminorhodanin
Formel:
C₃H₄N₂OS₂ Molecular Weight: 148,21 g/mol |
MDL:
MFCD00005489 CAS-Nummer: 1438-16-0 EINECS: 215-870-9 |