3,4-Dimethoxyanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Aminobrenzcatechindimethylether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A83008-10G
SIALA83008-10GEA 63.6 EUR
SIALA83008-10G
3,4-Dimethoxyanilin, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153.18 g/mol
Siedepunkt: 296
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008394
CAS-Nummer: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR