α-Angelicalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Methylfuran-2(3H)-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A86406-100G A86406-10G
SIALA86406-100GEA 190 EUR
SIALA86406-100G SIALA86406-10G
α-Angelicalacton, Sigma-Aldrich®
α-Angelicalacton
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98.1 g/mol
Siedepunkt: 249
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1.0904 g/cm³ (12 °C)
MDL: MFCD00005375
CAS-Nummer: 591-12-8
EINECS: 209-701-8
Merck Index: 12,00686