Adenin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Purin-6-amin Hydrochlorid, 1H-Adenin Hydrochlorid, 9H-Purin-6-amin Hydrochlorid, 6-Aminopurin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A8751-1G
A8751-100G
A8751-25G
A8751-5G
SIALA8751-1GEA
29.6
EUR
SIALA8751-1G
SIALA8751-100G
SIALA8751-25G
SIALA8751-5G
Adenin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Adenin Hydrochlorid
Formel:
C₅H₅N₅·HCl Molecular Weight: 171.59 g/mol |
MDL:
MFCD00150864 CAS-Nummer: 2922-28-3 EINECS: 220-867-0 |