4-Anisoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-Anissäurechlorid, p-Anissäurechlorid, 4-Methoxybenzoylchlorid, 4-Methoxybenzoesäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A88476-100G A88476-25G A88476-5G
SIALA88476-100GEA 127 EUR
SIALA88476-100G SIALA88476-25G SIALA88476-5G
4-Anisoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Anisoylchlorid
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170.6 g/mol
Siedepunkt: 263
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Dichte: 1.261 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000687
CAS-Nummer: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00676

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR