2,6-Dihydroxy-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,6-Dihydroxyanthrachinon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A89502-5G
SIALA89502-5GEA 178 EUR
SIALA89502-5G
2,6-Dihydroxy-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
2,6-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₄
Molecular Weight: 240,22 g/mol
Schmelzpunkt: > 330 °C
MDL: MFCD00001228
CAS-Nummer: 84-60-6
EINECS: 201-544-3