Anthranilonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Aminobenzonitril, 2-Aminobenzoesäurenitril, o-Cyananilin, o-Aminobenzonitril, Anthranilsäurenitril, 2-Cyananilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A89901-100G A89901-25G
SIALA89901-100GEA 142 EUR
SIALA89901-100G SIALA89901-25G
Anthranilonitril, Sigma-Aldrich®
Anthranilonitril
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007631
CAS-Nummer: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR