Adeninsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Adeninhemisulfat
A9126-100G
A9126-25G
A9126-1KG
SIALA9126-100GEA
546
EUR
SIALA9126-100G
SIALA9126-25G
SIALA9126-1KG
Adeninsulfat, Sigma-Aldrich®
Adeninsulfat
Formel:
C₅H₅N₅·½H₂SO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00213655 CAS-Nummer: 321-30-2 EINECS: 206-286-5 |