2-Amino-2-methylpropanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A9199-100ML A9199-250ML A9199-500ML
SIALA9199-100MLEA 77.1 EUR
SIALA9199-100ML SIALA9199-250ML SIALA9199-500ML
2-Amino-2-methylpropanol, Sigma-Aldrich®
AMP (2-Amino-2-methylpropanol)
Formel: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Molecular Weight: 89.14 g/mol
Siedepunkt: 165
Schmelzpunkt: 18…26 °C
Dichte: 0.667 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 67
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008051
CAS-Nummer: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR