Ampicillin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A9393-5G
A9393-25G
SIALA9393-5GEA
75.7
EUR
SIALA9393-5G
SIALA9393-25G
Ampicillin, Sigma-Aldrich®
Ampicillin
Formel:
C₁₆H₁₉N₃O₄S Molecular Weight: 349.4 g/mol |
MDL:
MFCD00005175 CAS-Nummer: 69-53-4 EINECS: 200-709-7 |