7-Amino-4-methylcumarin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A9891-1G A9891-250MG A9891-500MG
SIALA9891-1GEA 360 EUR
SIALA9891-1G SIALA9891-250MG SIALA9891-500MG
7-Amino-4-methylcumarin, Sigma-Aldrich®
7-Amino-4-methylcumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 226 °C
Dichte: 1,377 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR