Bromphenolblau, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B0126-25G
SIALB0126-25GEA 110 EUR
SIALB0126-25G
Bromphenolblau, Sigma-Aldrich®
Bromphenolblau
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Molecular Weight: 669.97 g/mol
Schmelzpunkt: 273
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005875
CAS-Nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429