Benzoxazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

B11702-25G
SIALB11702-25GEA 74.5 EUR
SIALB11702-25G
Benzoxazol, Sigma-Aldrich®
Benzoxazole
Formel: C₇H₅NO
Siedepunkt: 182…185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Dichte: 1,1754 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005765
CAS-Nummer: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR