Bromkresolgrün Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein Natriumsalz, Bromkresolgrün wasserlöslich

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B1256-25G
SIALB1256-25GEA 210 EUR
SIALB1256-25G
Bromkresolgrün Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Bromkresolgrün Natriumsalz
Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Molecular Weight: 720 g/mol
Schmelzpunkt: 225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148898
CAS-Nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR