2-Benzoylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Phenyl-2-thienylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B14809-5G
SIALB14809-5GEA
28.1
EUR
SIALB14809-5G
2-Benzoylthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Benzoylthiophen
Formel:
C₁₁H₈OS Molecular Weight: 188,25 g/mol |
MDL:
MFCD00022495 CAS-Nummer: 135-00-2 EINECS: 205-169-6 |