N-Benzylglycinethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 2-(benzylamino)acetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B22704-50G
SIALB22704-50GEA
116
EUR
SIALB22704-50G
N-Benzylglycinethylester, Sigma-Aldrich®
N-Benzylglycinethylester
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Molecular Weight: 193,25 g/mol |
MDL:
MFCD00009174 CAS-Nummer: 6436-90-4 EINECS: 229-218-6 |