Dikaliumbenzol-1,3-disulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B3159-10G
SIALB3159-10GEA
162
EUR
SIALB3159-10G
Dikaliumbenzol-1,3-disulfonat, Sigma-Aldrich®
Dikaliumbenzol-1,3-disulfonat
Formel:
C₆H₄K₂O₆S₂ Molecular Weight: 314,42 g/mol |
CAS-Nummer:
5710-54-3 EINECS: 227-199-9 |