2-Phenylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Biphenyl-2-carbonsäure, 2-Biphenylcarbonsäure

B34702-5G
SIALB34702-5GEA 33.7 EUR
SIALB34702-5G
2-Phenylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Phenylbenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 344 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 108…109 °C
Dichte: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002463
CAS-Nummer: 947-84-2
EINECS: 213-432-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR