Benzidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4,4'-Diaminobiphenyl, 1,1’-Biphenyl-4,4’-diamin, 4,4′-Bisanilin, Biphenyl-4,4'-ylendiamin, Paradiaminobiphenyl, 4-(4-Aminophenyl)anilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B3503-10G
SIALB3503-10GEA 934 EUR
SIALB3503-10G
Benzidin, Sigma-Aldrich®
Benzidin
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Siedepunkt: 359 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 126…127 °C
Dichte: 1,251 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039765
CAS-Nummer: 92-87-5
EINECS: 202-199-1
UN: 1885
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01106

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR