di-Natriumtetraborat Decahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B3545-1KG B3545-500G
SIALB3545-1KGEA 265 EUR
SIALB3545-1KG SIALB3545-500G
di-Natriumtetraborat Decahydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumtetraborat Decahydrat
Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149193
CAS-Nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR