X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B4252-100MG B4252-1G B4252-250MG B4252-2G B4252-500MG B4252-50MG B4252-5G
SIALB4252-100MGEA 104 EUR
SIALB4252-100MG SIALB4252-1G SIALB4252-250MG SIALB4252-2G SIALB4252-500MG SIALB4252-50MG SIALB4252-5G
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid), Sigma-Aldrich®
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Schmelzpunkt: 237…239 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005666
CAS-Nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8