D(+)-Biotin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B4639-1G B4639-500MG B4639-5G
SIALB4639-1GEA 262 EUR
SIALB4639-1G SIALB4639-500MG SIALB4639-5G
D(+)-Biotin, Sigma-Aldrich®
D(+)-Biotin
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Schmelzpunkt: 232…233 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005541
CAS-Nummer: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR