1,2-Di(2-pyridyl)ethylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,2-Bis(2-pyridyl)ethylene
B52603-2.5G
SIALB52603-2.5GEA 134 EUR
SIALB52603-2.5G
1,2-Di(2-pyridyl)ethylen, Sigma-Aldrich®
1,2-Di(2-pyridyl)ethylen
Formel: C₁₂H₁₀N₂
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 119 °C
MDL: MFCD00006356
CAS-Nummer: 1437-15-6
EINECS: 215-866-7