3-Bromanisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B56498-100G B56498-25G
SIALB56498-100GEA 125 EUR
SIALB56498-100G SIALB56498-25G
3-Bromanisol, Sigma-Aldrich®
3-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000081
CAS-Nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR