Bromkresolpurpur, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B5880-100G B5880-25G B5880-5G
SIALB5880-100GEA 618 EUR
SIALB5880-100G SIALB5880-25G SIALB5880-5G
Bromkresolpurpur, Sigma-Aldrich®
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Schmelzpunkt: 242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR