3-Brom-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Brombenzotrifluorid, 1-Brom-3-(trifluormethyl)benzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B59004-100G
SIALB59004-100GEA 89.1 EUR
SIALB59004-100G
3-Brom-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
3-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225,01 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37,5…39 °C
Dichte: 1,6276 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000380
CAS-Nummer: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR