1-Brombutan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Butyl bromide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B59497-1KG B59497-2.5KG B59497-25G B59497-500G
SIALB59497-1KGEA 86.4 EUR
SIALB59497-1KG SIALB59497-2.5KG SIALB59497-25G SIALB59497-500G
1-Brombutan, Sigma-Aldrich®
1-Brombutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000260
CAS-Nummer: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01552

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR