2-Brom-4-chlorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B62005-25G
SIALB62005-25GEA 76.8 EUR
SIALB62005-25G
2-Brom-4-chlorphenol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4-chlorphenol
Formel: C₆H₄BrClO
Molecular Weight: 207,45 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…33 °C
MDL: MFCD00002319
CAS-Nummer: 695-96-5
EINECS: 211-785-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III