1-Brom-4-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Bromofluorobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B67201-100G
B67201-25G
B67201-500G
SIALB67201-100GEA
54
EUR
SIALB67201-100G
SIALB67201-25G
SIALB67201-500G
1-Brom-4-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-4-fluorbenzol
Formel:
C₆H₄BrF Molecular Weight: 175 g/mol Siedepunkt: 151 Schmelzpunkt: –16 °C Dichte: 1.4946 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 53 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000342 CAS-Nummer: 460-00-4 EINECS: 207-300-2 UN: 1993 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...