1-Brom-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Bromonaphthalene-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B7252-1G
SIALB7252-1GEA
39.2
EUR
SIALB7252-1G
1-Brom-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2-naphthoesäure
Formel:
C₁₁H₇BrO₂ Molecular Weight: 251.0800 g/mol |
MDL:
MFCD00021408 CAS-Nummer: 20717-79-7 EINECS: 243-984-9 |