1-Brom-2-naphthol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Brom-2-hydroxynaphthalin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B73201-25G
SIALB73201-25GEA 52.5 EUR
SIALB73201-25G
1-Brom-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇BrO
Molecular Weight: 223,07 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…81 °C
MDL: MFCD00003869
CAS-Nummer: 573-97-7
EINECS: 209-363-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR