2-Brom-5-nitrothiazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B74372-5G
SIALB74372-5GEA 86.2 EUR
SIALB74372-5G
2-Brom-5-nitrothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-nitrothiazole
Formel: C₃HBrN₂O₂S
Schmelzpunkt: 93 °C
Dichte: 2,295 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005317
CAS-Nummer: 3034-48-8
EINECS: 221-226-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR