4-Bromphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(4-bromphenyl)boran, 4-Brombenzolboronsäure, (4-Bromphenyl)metaborsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B75956-5G
SIALB75956-5GEA 80.8 EUR
SIALB75956-5G
4-Bromphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Bromphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BBrO₂
Molecular Weight: 200,83 g/mol
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002104
CAS-Nummer: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9