(3-Brompropyl)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-3-phenylpropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B77207-100G
B77207-5G
SIALB77207-100GEA
195
EUR
SIALB77207-100G
SIALB77207-5G
(3-Brompropyl)benzol, Sigma-Aldrich®
(3-Brompropyl)benzol
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) Molecular Weight: 199.09 g/mol Siedepunkt: 219 Dichte: 1.3003 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 101 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000257 CAS-Nummer: 637-59-2 EINECS: 211-294-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...