1-Brompropen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B78203-100G
SIALB78203-100GEA 511 EUR
SIALB78203-100G
1-Brompropen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1-Brompropen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₃H₅Br
Siedepunkt: 58 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –76,5 °C
Dichte: 1,4338 g/cm³ (16 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000186
CAS-Nummer: 590-14-7
EINECS: 209-671-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR