4'-Brompropiophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: p-Brompropiophenon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B79706-25G
SIALB79706-25GEA 68.2 EUR
SIALB79706-25G
4'-Brompropiophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Brompropiophenon
Formel: C₉H₉BrO
Molecular Weight: 213,07 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48 °C
MDL: MFCD00000106
CAS-Nummer: 10342-83-3
EINECS: 233-745-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR