6-Benzylaminopurin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzyl(purin-6-yl)amin, 6-Benzyladenin, N6-Benzyladenin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B8023-250G
SIALB8023-250GEA
3140
EUR
SIALB8023-250G
6-Benzylaminopurin, Sigma-Aldrich®
6-Benzylaminopurin
Formel:
C₁₂H₁₁N₅ Molecular Weight: 225,25 g/mol Schmelzpunkt: 230…234 °C |
MDL:
MFCD00005572 CAS-Nummer: 1214-39-7 EINECS: 214-927-5 |