X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cyclohexylammoniumsalz der 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-glucuronsäure, X-Glucuro CHAsalz, Cyclohexylammoniumsalz der (2S,3S,4S,5R)-6-[(5-Brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B8049-5TAB
SIALB8049-5TABEA 527 EUR
SIALB8049-5TAB
X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA), Sigma-Aldrich®
X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA)
Formel: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
Molecular Weight: 521.79 g/mol
Schmelzpunkt: 230
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00058543
CAS-Nummer: 114162-64-0