5-Brom-DL-tryptophan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B82707-1G
SIALB82707-1GEA
322
EUR
SIALB82707-1G
5-Brom-DL-tryptophan, Sigma-Aldrich®
5-Brom-DL-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ Molecular Weight: 283,12 g/mol Schmelzpunkt: 273…276 °C |
MDL:
MFCD00005648 CAS-Nummer: 6548-09-0 EINECS: 229-464-4 |