11-Bromundecansäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 11-Bromohendecanoic acid, 11-Bromoundecylic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B82804-25G
SIALB82804-25GEA 36.4 EUR
SIALB82804-25G
11-Bromundecansäure, Sigma-Aldrich®
11-Bromundecansäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₉COOH
Molecular Weight: 265,19 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…49 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002732
CAS-Nummer: 2834-05-1
EINECS: 220-602-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR